Merck
80137
Sigma-Aldrich
Diisopropyl phthalate
≥97.0% (GC)
別名:
1,2-Benzenedicarboxylic acid 1,2-bis(1-methylethyl) ester, NSC 15315, Phthalic acid diisopropyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18O4
CAS番号:
分子量:
250.29
Beilstein:
1972723
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
≥97.0% (GC)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
solid
屈折率
n20/D 1.490 (lit.)
酸価
≤2
密度
1.063 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CC(C)OC(=O)c1ccccc1C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C14H18O4/c1-9(2)17-13(15)11-7-5-6-8-12(11)14(16)18-10(3)4/h5-10H,1-4H3
InChI Key
QWDBCIAVABMJPP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
80137-50ML:
80137-VAR:
80137-250ML:
80137-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wei Jia et al.
Journal of chromatography. A, 1362, 110-118 (2014-08-27)
A new analytical method was developed and validated for simultaneous analysis of 27 phthalates in milk and milk products. Response surface methodology was employed to optimize a quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe (QuEChERS) sample preparation method. Ultrahigh-performance liquid