Merck
80077
Sigma-Aldrich
1-(4-Trifluoromethylphenyl)piperazine
≥98.0% (GC)
別名:
1-(α,α,α-Trifluoro-p-tolyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13F3N2
CAS番号:
分子量:
230.23
Beilstein:
523408
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
crystals
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
88-92 °C
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13F3N2/c12-11(13,14)9-1-3-10(4-2-9)16-7-5-15-6-8-16/h1-4,15H,5-8H2
InChI Key
IBQMAPSJLHRQPE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
80077-5G-F:
80077-1G-F:
80077-BULK-F:
80077-VAR-F:
試験成績書(COA)