Merck
657743
Sigma-Aldrich
1-[4-(トリフルオロメチル)ベンジル]ピペラジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H15F3N2
CAS番号:
分子量:
244.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.491
bp
88-89 °C/0.02 mmHg
密度
1.239 g/mL at 25 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C12H15F3N2/c13-12(14,15)11-3-1-10(2-4-11)9-17-7-5-16-6-8-17/h1-4,16H,5-9H2
InChI Key
FAFAFWFQFVLXGF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
657743-5G:
657743-VAR:
657743-BULK:
657743-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)