Merck
C67605
Sigma-Aldrich
1-(2-クロロフェニル)ピペラジン 一塩酸塩
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13ClN2 · HCl
CAS番号:
分子量:
233.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
powder
mp
160-163 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl[H].Clc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13;/h1-4,12H,5-8H2;1H
InChI Key
GUTWDZXWTKMXPI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3