Merck
716324
Sigma-Aldrich
2-(トリフルオロメチル)ピペラジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9F3N2
CAS番号:
分子量:
154.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
90-95 °C
官能基
fluoro
SMILES記法
FC(F)(F)C1CNCCN1
InChI
1S/C5H9F3N2/c6-5(7,8)4-3-9-1-2-10-4/h4,9-10H,1-3H2
InChI Key
YNEJOOCZWXGXDU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Jan Code
716324-VAR:
716324-250MG:
716324-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)