Merck
797529
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 3-hydroxy-1-oxa-6-azaspiro[3.3]heptane-6-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO4
CAS番号:
分子量:
215.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
フォーム
liquid
官能基
ether
hydroxyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1C2(CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2)OC1
InChI
1S/C10H17NO4/c1-9(2,3)15-8(13)11-5-10(6-11)7(12)4-14-10/h7,12H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
BFXOBAHLWARETK-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Spirocyclic building block is part of a series of advanced angular[3.3]heptanes developed by Carreira and coworkers
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
797529-BULK:
797529-VAR:
797529-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.