Merck
796980
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-ol 1,1-dioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O3S
CAS番号:
分子量:
150.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
官能基
hydroxyl
sulfone
SMILES記法
OC(CC1)CCS1(=O)=O
InChI
1S/C5H10O3S/c6-5-1-3-9(7,8)4-2-5/h5-6H,1-4H2
InChI Key
JABSMKPYEZTJTE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
796980-BULK:
796980-1G:
796980-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)