Merck
755028
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-3-フルオロピコリノニトリル
97%
別名:
5-Bromo-3-fluoropicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyano-3-fluoropyridine, 5-Bromo-3-fluoro-2-pyridinecarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H2BrFN2
CAS番号:
分子量:
201.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
95-100 °C
官能基
bromo
fluoro
nitrile
保管温度
−20°C
SMILES記法
Fc1cc(Br)cnc1C#N
InChI
1S/C6H2BrFN2/c7-4-1-5(8)6(2-9)10-3-4/h1,3H
InChI Key
HMURQOFNWZWERT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
755028-VAR:
755028-BULK:
755028-1G:4548173319162
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)