Merck
753483
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-3-フルオロピコリン酸
95%
別名:
5-Bromo-3-fluoropicolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H3BrFNO2
CAS番号:
分子量:
220.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
形状
solid
mp
175-180 °C
官能基
bromo
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1ncc(Br)cc1F
InChI
1S/C6H3BrFNO2/c7-3-1-4(8)5(6(10)11)9-2-3/h1-2H,(H,10,11)
InChI Key
JXHUXOAJAYWMHK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
753483-1G:
753483-BULK:
753483-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)