Merck
681199
Sigma-Aldrich
メチル 2-ブロモチアゾール-5-カルボキシラート
96%
別名:
2-ブロモチアゾール-5-カルボン酸 メチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4BrNO2S
CAS番号:
分子量:
222.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cnc(Br)s1
InChI
1S/C5H4BrNO2S/c1-9-4(8)3-2-7-5(6)10-3/h2H,1H3
InChI Key
HNLVIKMXFBRZDF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
681199-VAR:
681199-BULK:
681199-25G:
681199-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)