Merck
796786
Sigma-Aldrich
1,1-Dioxoisothiazolidine
別名:
1,1-Dioxo-isothiazolidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H7NO2S
分子量:
121.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
SMILES記法
O=S1(CCCN1)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c5-7(6)3-1-2-4-7/h4H,1-3H2
InChI Key
XGYCWCIGCYGQFU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
796786-1G:
796786-VAR:
796786-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)