Merck
796573
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-(N,N-dimethylamino)acrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO2
CAS番号:
分子量:
143.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
官能基
amine
ester
SMILES記法
CCOC(/C=C/N(C)C)=O
InChI
1S/C7H13NO2/c1-4-10-7(9)5-6-8(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3/b6-5+
InChI Key
MVUMJYQUKKUOHO-AATRIKPKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1B
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
Jan Code
796573-1G:
796573-VAR:
796573-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2