アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
167 °C (lit.)
密度
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)CCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-8(10)11-7-5-6-9(2)3/h4H,1,5-7H2,2-3H3
InChI Key
UFQHFMGRRVQFNA-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
415650-25ML:
415650-BULK:
415650-5ML:
415650-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック