Merck
79522
Sigma-Aldrich
tert-ブチル P,P-ジメチルホスホノアセタート
≥97.0% (GC)
別名:
tert-ブチル ((oxo)ジメトキシホスフィノ)アセタート, tert-ブチル (ジメトキシホスフィニル)アセタート, ジメチル (tert-ブトキシカルボニル)メチルホスホナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3O)2P(O)CH2COOC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
224.19
Beilstein:
4861886
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.434
bp
86-87 °C/0.02 mmHg (lit.)
密度
1.131 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ester
phosphonate
SMILES記法
COP(=O)(CC(=O)OC(C)(C)C)OC
InChI
1S/C8H17O5P/c1-8(2,3)13-7(9)6-14(10,11-4)12-5/h6H2,1-5H3
InChI Key
SAZYDWOWLRDDRQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 抗HIV-1薬であるホスホナート終端PPHデンドリマーの合成
  • 酸触媒環化を経由するケトアシルアミノ酸アミドを原料とするモノデヒドロジケトピペラジンの合成
  • グアニジン触媒オキサMichael付加で用いるα,β-不飽和エステルの合成
  • 抗菌活性および細菌RNAポリメラーゼに対する阻害活性を持つ、ミキソピロニンBおよびデスメチルミキソピロニンB類縁体の合成
  • アリル化およびそれに続くGrubbs触媒存在下での閉環メタセシスまたは分子内ロジウム触媒シクロプロパン化反応
その他情報
酸でおだやかにケン化する(E)-α,β-不飽和エステルを選択的に生成するHorner-Wittig試薬です。 還元的アルキル化反応による誘導体の合成。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
79522-VAR:
79522-BULK:
79522-25ML:
79522-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C. Kuroda et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51, 956-956 (1986)
G.W.J. Fleet et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 905-905 (1984)
W.J. Guilford et al.
Journal of the American Chemical Society, 109, 5013-5013 (1987)
A novel synthesis of (+/-)-vermiculine.
Y Fukuyama et al.
Journal of the American Chemical Society, 99(2), 646-647 (1977-01-19)