Merck
777692
Sigma-Aldrich
(1,10-フェナントロリン)(トリフルオロメチル)銅(I)
90%
別名:
Trifluoromethylator®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8CuF3N2
CAS番号:
分子量:
312.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
形状
solid
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C12H8N2.CF3.Cu/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;2-1(3)4;/h1-8H;;
InChI Key
CUQZQRIIFNWQSJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
(1,10-フェナントロリン)(トリフルオロメチル)銅(I)[(Phen)Cu-CF3]は、[CuOt-Bu]4を1,10-フェナントロリンで処理した後、(トリフルオロメチル)トリメチルシラン(CF3TMS)を加えて調製できます。取扱いが容易で、熱に安定した単一成分の試薬です。
アプリケーション
新規アレーン・トリフルオロメチル化試薬であるトリフルオロメチレーター(Phen)Cu-CF3
(Phen)Cu-CF3は、アリールヨウ化物のトリフルオロメチル化試薬として使用できます。電子豊富な、および電子不足なヨードアレーン、および立体障害型ヨードアレーンが穏和な条件において高収率で反応します。アルデヒド、ニトロアレーン、ケトン、およびエステルを含む求電子性官能基に耐性があります。この試薬は基質範囲が広く、トリフルオロメチル化反応に広く適用できます。
また、有機ホウ素試薬の酸化的トリフルオロメチル化や、C-H活性化を介した末端アルキンの酸化的トリフルオロメチル化にも使用できます。
法的情報
Trifluoromethylator is a registered trademark of Catylix, Inc
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
777692-BULK:
777692-VAR:
777692-10G:4548173924915
777692-100G:4548174012888
777692-500MG:4548173924939
777692-1G:4548173924922
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A broadly applicable copper reagent for trifluoromethylations and perfluoroalkylations of aryl iodides and bromides.
Hiroyuki Morimoto et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(16), 3793-3798 (2011-03-29)
関連コンテンツ
An organic reaction toolbox provides structure-activity relationships for unique chemical reactions to optimally design and control small molecule synthesis.