Merck
776009
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzaldehyde-(phenyl-13C6)
99 atom % 13C, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6CH6O2
分子量:
128.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+6
SMILES記法
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C([H])=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
InChI Key
RGHHSNMVTDWUBI-ZFJHNFROSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
776009-BULK:
776009-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)