Merck
775517
Sigma-Aldrich
Thiazole-2-carbonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2ClNOS
CAS番号:
分子量:
147.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
mp
47-52 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(C1=NC=CS1)=O
InChI
1S/C4H2ClNOS/c5-3(7)4-6-1-2-8-4/h1-2H
InChI Key
HKZCFGQSWLWNQA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
775517-500MG:
775517-VAR:
775517-BULK:
試験成績書(COA)