About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H2ClNO2
CAS番号:
分子量:
131.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4980 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
密度
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
ClC(=O)c1ccno1
InChI
1S/C4H2ClNO2/c5-4(7)3-1-2-6-8-3/h1-2H
InChI Key
NASLINFISOTVJJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
イソキサゾール-5-塩化カルボニルは1-ベンズヒドリルピペラジン類と反応して対応する 1-ベンズヒドリルピペラジン誘導体(癌治療への応用の可能性あり)を生成します。 イソキサゾール-5-塩化カルボニルはN-Iイソキサゾール-5-カルボニル-1,3-ジフェニル-5-アミノ-1H-ピラゾールの合成にも使用されており、生成物は神経系の障害および精神障害の有効な治療薬として機能する可能性があります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
636231-5G:
636231-BULK:
636231-VAR:
636231-1G:
"Synthesis and in vitro antiproliferative activity of novel 1-benzhydrylpiperazine derivatives against human cancer cell lines"
Kumar A.S.C, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 44(03), 1223-1229 (2009)
"An efficient one-pot synthesis of N-(1, 3-diphenyl-1H-pyrazol-5-yl) amides"
Su N-W, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 47(04), 831-837 (2010)
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
636231-1G | 4061838120397 |
636231-5G | 4061838120403 |