Merck
774561
Sigma-Aldrich
1-Methyl-1H-indole-5-carboxaldehyde
97%
別名:
1-Methylindolecarbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO
CAS番号:
分子量:
159.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
80-85 °C
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C10H9NO/c1-11-5-4-9-6-8(7-12)2-3-10(9)11/h2-7H,1H3
InChI Key
XIVDZBIBWGQOTI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
774561-VAR:
774561-500MG:
774561-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile