Merck
77047
Sigma-Aldrich
3-Pentenoic acid
is mainly present in the trans-form (≥90% GC), ≥95.0% (sum of isomers, GC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=CHCH2COOH
CAS番号:
分子量:
100.12
Beilstein:
1743187
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (sum of isomers, GC)
フォーム
liquid
品質
is mainly present in the trans-form (≥90% GC)
屈折率
n20/D 1.435
bp
192-194 °C (lit.)
密度
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
C\C=C\CC(O)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-3H,4H2,1H3,(H,6,7)/b3-2+
InChI Key
UIUWNILCHFBLEQ-NSCUHMNNSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
203.0 °F - closed cup
引火点(℃)
95 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
77047-INTR:
77047-5ML:
77047-25ML:
77047-BULK:
77047-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Brian D Hudson et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 26(12), 4951-4965 (2012-08-25)
When it is difficult to develop selective ligands within a family of related G-protein-coupled receptors (GPCRs), chemically engineered receptors activated solely by synthetic ligands (RASSLs) are useful alternatives for probing receptor function. In the present work, we explored whether a