Merck
193097
Sigma-Aldrich
trans-3-Hexenoic acid
97%
別名:
(3E)-3-Hexenoic acid, (3E)-Hex-3-enoic acid, (E)-3-Hexenoic acid, (E)-Hex-3-enoic acid, 3(E)-Hexenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH=CHCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
114.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
>1 (vs air)
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.44 (lit.)
bp
118-119 °C/22 mmHg (lit.)
mp
11-12 °C (lit.)
密度
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
CC\C=C\CC(O)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
InChI Key
XXHDAWYDNSXJQM-ONEGZZNKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
trans-3-Hexenoic acid was used in the preparation of trans-3-hexen-1-ol, starting reagent for the synthesis of endo-brevicomin.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
193097-BULK:
193097-10G:
193097-VAR:
193097-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Improved synthesis ofendo-brevicomin for the control of bark beetles (Coleoptera: Scolytidae).
Look M.
Journal of Chemical Ecology, 2(1), 83-86 (1976)
Fangfang Zeng et al.
Insect biochemistry and molecular biology, 113, 103213-103213 (2019-08-24)
Mosquitoes rely heavily on the olfactory system to find a host for a bloodmeal, plants for a source of energy and suitable sites for oviposition. Here, we examined a cluster of eight odorant receptors (ORs), which includes one OR, CquiOR1
Pingxi Xu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(46), 16592-16597 (2014-10-29)
Insect repellents are important prophylactic tools for travelers and populations living in endemic areas of malaria, dengue, encephalitis, and other vector-borne diseases. DEET (N,N-diethyl-3-methylbenzamide) is a 6-decade-old synthetic repellent, which is still considered the gold standard of mosquito repellents. Mosquitoes