Merck
769541
Sigma-Aldrich
水酸化ストロンチウム 八水和物
≥97%
別名:
Strontium dihydroxide octahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sr(OH)2 · 8H2O
CAS番号:
分子量:
265.76
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥97%
97.0-103.0% (T)
形状
solid
不純物
≤0.02% total nitrogen
≤2.0% carbonate (as SrCO3)
密度
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ba: ≤0.1%
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Strontium hydroxide octahydrate is used as precursor material for synthesis of ceramics and oxides having applications in solid oxide fuel cells (SOFC) and photocatalysis.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Jan Code
769541-1000G:
769541-25G:
769541-1KG:
769541-BULK:
769541-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Preparation of nanoscale composite LSCF/GDCS cathode materials by microwave sintering for intermediate-temperature SOFC applications
Hua, CH. and Chou, CC.
Ceramics International, 41, S708-S712 (2015)
Photochemical charge transfer observed in nanoscale hydrogen evolving photocatalysts using surface photovoltage spectroscopy
Wang, J., et al.
Energy & Environmental Science, 8, 2970-2976 (2015)