Merck
768944
Sigma-Aldrich
4-Pentyn-1-amine hydrochloride
≥97.0% (GC)
別名:
1-Amino-4-pentyne hydrochloride, 4-Pentynylamine hydrochloride, 5-Amino-1-pentyne hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9N· HCl
CAS番号:
分子量:
119.59
Beilstein:
7376466
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
97.0-103.0%
フォーム
powder
官能基
amine
SMILES記法
C#CCCCN.Cl
InChI
1S/C5H9N.ClH/c1-2-3-4-5-6;/h1H,3-6H2;1H
InChI Key
AJKFBGIRKUYQBB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
768944-VAR:
768944-BULK:
768944-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)