Merck
768510
Sigma-Aldrich
Lithium-7Li oxide
99 atom % 7Li, 97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
7Li2O
分子量:
30.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142200
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 7Li
アッセイ
97%
フォーム
solid
質量シフト
M+1
SMILES記法
[7Li+].[7Li+].[O-2]
InChI
1S/2Li.O/q2*+1;-2/i2*1+0;
InChI Key
FUJCRWPEOMXPAD-ONPSQTMSSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
768510-BULK:
768510-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)