Merck
492507
Sigma-Aldrich
エピクロロヒドリン-2-d
≥97 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
別名:
2-(Chloromethyl)oxirane-2-d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3DH4ClO
CAS番号:
分子量:
93.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥97 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
含みます
hydroquinone as stabilizer
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
密度
1.196 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C1(CCl)CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i3D
InChI Key
BRLQWZUYTZBJKN-WFVSFCRTSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
492507-250MG:4.548173162195E12