蒸気密度
3.2 (vs air)
蒸気圧
12.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D +35°, c = 1 in methanol
光学純度
ee: 97% (GLC)
自己発火温度
1421 °F
expl. lim.
21 %
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
92-93 °C/360 mmHg (lit.)
密度
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
SMILES記法
ClC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m1/s1
InChI Key
BRLQWZUYTZBJKN-GSVOUGTGSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
540080-5G:4548173168180
540080-25G:4548173168173
540080-VAR:
540080-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)