Merck
E1012
Sigma-Aldrich
エピブロモヒドリン
98%
別名:
1-ブロモ-2,3-エポキシプロパン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H5BrO
CAS番号:
分子量:
136.98
Beilstein:
79786
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
134-136 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
密度
1.601 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
BrCC1CO1
InChI
1S/C3H5BrO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
InChI Key
GKIPXFAANLTWBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
エピブロモヒドリンは次の用途で使用されます:
  • アルキル化剤として。
  • フェブリフギン類似体およびP7C3の多段階合成における反応物として。
  • ビス(トリフェニルホスフィン)イミウム(PPN)-マンガンカルボニル触媒の存在下で、CO2とのカップリングによる環状カーボネートの合成。。
  • 抗菌活性を有するトリアゾールオキサゾリジノンの合成
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
138.2 °F - closed cup
引火点(℃)
59 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Imidazo [1, 2-a] pyridines: a potent and selective class of cyclin-dependent kinase inhibitors identified through structure-based hybridisation.
Anderson M, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 13(18), 3021-3026 (2003)
Synthesis of triazole-oxazolidinones via a one-pot reaction and evaluation of their antimicrobial activity.
Demaray JA, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 18(17), 4868-4871 (2008)
Cyclin-dependent kinase 4 inhibitors as a treatment for cancer. Part 1: identification and optimisation of substituted 4, 6-bis anilino pyrimidines.
Beattie JF, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 13(18), 2955-2960 (2003)
Development of proneurogenic, neuroprotective small molecules.
MacMillan KS, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(5), 1428-1437 (2011)
Coupling reactions of CO2 with neat epoxides catalyzed by PPN salts to yield cyclic carbonates.
Sit WN, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(21), 8583-8586 (2005)