Merck
540129
Sigma-Aldrich
(2S)-(+)-Glycidyl tosylate
98%
別名:
(S)-(+)-Glycidyl p-toluenesulfonate, (S)-(+)-Oxirane-2-methanol p-toluenesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O4S
CAS番号:
分子量:
228.26
Beilstein:
3592143
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
mp
46-49 °C (lit.)
官能基
ether
tosylate
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OC[C@@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O4S/c1-8-2-4-10(5-3-8)15(11,12)14-7-9-6-13-9/h2-5,9H,6-7H2,1H3/t9-/m0/s1
InChI Key
NOQXXYIGRPAZJC-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Used in the first enantioselective synthesis of (R)- and (S)-4-acetyl-3-(hydroxymethyl)-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b]oxazines.
法的情報
Jacobsen HKR技術を使用する、Shasun Chemicals and Drugs Limitedのライセンスに基づき製造しています。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
540129-VAR:
540129-25G:
540129-BULK:
540129-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Henry, N. et al.
Tetrahedron Letters, 45, 1465-1465 (2004)