Merck
768308
Sigma-Aldrich
Chloro[di(1-adamantyl)-2-dimethylaminophenylphosphine]gold(I)
97%
別名:
Me-Dalphos-AuCl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H40AuClNP
CAS番号:
分子量:
654.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
236-299 °C (decomposition)
SMILES記法
Cl[Au].CN(C)c1ccccc1P(C23CC4CC(CC(C4)C2)C3)C56CC7CC(CC(C7)C5)C6
InChI
1S/C28H40NP.Au.ClH/c1-29(2)25-5-3-4-6-26(25)30(27-13-19-7-20(14-27)9-21(8-19)15-27)28-16-22-10-23(17-28)12-24(11-22)18-28;;/h3-6,19-24H,7-18H2,1-2H3;;1H/q;+1;/p-1
InChI Key
JCSJEPVSKVFFRE-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Jan Code
768308-BULK:
768308-1G:
768308-250MG:
768308-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)