Merck
767832
Sigma-Aldrich
Phosphorylcholine-(trimethyl-d9) chloride calcium salt
98 atom % D, 98% (CP)
別名:
Calcium phosphorylchloline-(trimethyl-d9) chloride, Phosphocholine-(trimethyl-d9) chloride calcium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CD3)3N(Cl)CH2CH2OPO3Ca
分子量:
266.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+9
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([O-])=O.[Cl-].[Ca+2]
InChI
1S/C5H14NO4P.Ca.ClH/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1H/q;+2;/p-2/i1D3,2D3,3D3;;
InChI Key
ICVPTJCCKTXCDT-VIVYLVLJSA-L
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
767832-VAR:
767832-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)