Merck
760609
Sigma-Aldrich
イソシアナトホスホン酸ジクロリド
95%
別名:
イソシアナトジクロロホスフィンオキシド, イソシアナトホスホリルジクロリド, イソシアナトホスホン酸ジクロリド, ジクロロホスフィニルイソシアナート, ホスホロイソシアンアチジン酸ジクロリド, リン酸ジクロリドイソシアナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CCl2NO2P
CAS番号:
分子量:
159.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
屈折率
n20/D 1.468
密度
1.623 g/mL at 25 °C
SMILES記法
ClP(Cl)(=O)N=C=O
InChI
1S/CCl2NO2P/c2-7(3,6)4-1-5
InChI Key
QKPIQPBNFUNZSJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.2 °F
引火点(℃)
71.8 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
760609-BULK:
760609-1G:
760609-VAR:
760609-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)