Merck
760390
Sigma-Aldrich
3-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
96%
別名:
1-Methyl-3-bromopyrazole, 3-Bromo-1-methylpyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5BrN2
CAS番号:
分子量:
161.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.528
bp
204-210 °C/760 mmHg
密度
1.585 g/mL at 25 °C
官能基
bromo
SMILES記法
CN1C=CC(Br)=N1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-2-4(5)6-7/h2-3H,1H3
InChI Key
ZGEVJEQMVRIEPX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.0 °F
引火点(℃)
106.66 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
760390-500MG:
760390-BULK:
760390-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)