Merck
723924
Sigma-Aldrich
3-ブロモピラゾール
97%
別名:
3-ブロモ-1H-ピラゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3BrN2
CAS番号:
分子量:
146.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
60-65 °C
官能基
bromo
保管温度
−20°C
SMILES記法
Brc1cc[nH]n1
InChI
1S/C3H3BrN2/c4-3-1-2-5-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI Key
XHZWFUVEKDDQPF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
723924-VAR:
723924-1G:
723924-500MG:
723924-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)