Merck
759368
Sigma-Aldrich
2,4-Piperidinedione
97%
別名:
2,4-Diketopiperidine, 2,4-Dioxopiperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7NO2
CAS番号:
分子量:
113.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
98-103 °C
官能基
ketone
SMILES記法
O=C1CCNC(=O)C1
InChI
1S/C5H7NO2/c7-4-1-2-6-5(8)3-4/h1-3H2,(H,6,8)
InChI Key
RDNZDMDLRIQQAX-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
759368-VAR:
759368-250MG:
759368-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)