Merck
757837
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール) 2-メルカプトエチルエーテル酢酸
average Mn 3,400 (n~77), cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent thiol reactive
別名:
チオPEG, チオール-PEG-カルボン酸塩, チオール-PEG-酸, メルカプトPEG酸, メルカプトポリオキシエチレン酢酸, メルカプトポリ(エチレングリコール)カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSC2H4O(C2H4O)nCH2CO2H
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
ポリ(エチレングリコール) 2-メルカプトエチルエーテル酢酸, average Mn 3,500
フォーム
solid
品質水準
分子量
PEG average Mn 3,400 (n~77)
average Mn 3,500
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
転移温度
Tm 52-57 °C
Ω末端
thiol
α末端
carboxylic acid
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
報告されている用途には、バイオコンジュゲーション、薬物送達、PEGハイドロゲル、架橋剤、および表面機能化などがあります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>604.4 °F
引火点(℃)
> 318 °C
適用法令
Jan Code
757837-500MG:
757837-VAR:
757837-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.