Merck
756377
Sigma-Aldrich
3-(2-Acetoxy-4,6-dimethylphenyl)-3-methylbutyric acid
97%
別名:
2-(Acetyloxy)-β,β,4,6-tetramethylbenzenepropanoic acid, 3-(2-Acetoxy-4,6-dimethylphenyl)-3-methylbutanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H20O4
CAS番号:
分子量:
264.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
113-118 °C
官能基
carboxylic acid
ester
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1cc(C)cc(C)c1C(C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-9-6-10(2)14(12(7-9)19-11(3)16)15(4,5)8-13(17)18/h6-7H,8H2,1-5H3,(H,17,18)
InChI Key
IRUYOPOSEOEWIN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Used as a trimethyl lock in stable chromogenic substrates for esterases
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
756377-VAR:
756377-BULK:
756377-100MG:
756377-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Michael N Levine et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 13(2), 204-211 (2008-02-29)
p-Nitrophenyl acetate is the most commonly used substrate for detecting the catalytic activity of esterases, including those that activate prodrugs in human cells. This substrate is unstable in aqueous solution, limiting its utility. Here, a stable chromogenic substrate for esterases