Merck
755753
Sigma-Aldrich
ヘキサカルボニルクロム(0)
packaged for use in deposition systems
別名:
ヘキサカルボニルクロム(0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cr(CO)6
CAS番号:
分子量:
220.06
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
蒸気密度
7.6 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 36 °C)
形状
powder, crystals or chunks
反応適合性
core: chromium
mp
>150 °C (dec.) (lit.)
密度
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cr].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Cr/c6*1-2;
InChI Key
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Chromiumhexacarbonyl is a volatile; air stable precursor of Chromium(0); widely used for thin film deposition - ALD and CVD. The thin films can be grown at room temperature and low pressure by laser CVD .
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
755753-BULK:
755753-VAR:
755753-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Wang, S-C.; Lin H-T.; Nayak, P. K.; Chang, S-Y.; Huang, J-L.
Thin Solid Films, 518, 7360-7360 (2010)
Cheng, R.; Borca, C. N.; Dowben, P. A.; Stadler, S,; Idzerda, Y. U.
Applied Physics Letters, 78, 521-521 (2001)
Sousa, P. M.; Silvestre, A. J.; Conde, O.
Thin Solid Films, 519, 3653-3653 (2011)
Maruyama, T.; Akagi, H.;
Journal of the Electrochemical Society, 143, 1955-1955 (1996)