アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
113-118 °C
官能基
bromo
SMILES記法
Nc1cc(Br)ccc1-c2ccc(Br)cc2N
InChI
1S/C12H10Br2N2/c13-7-1-3-9(11(15)5-7)10-4-2-8(14)6-12(10)16/h1-6H,15-16H2
InChI Key
KZDMFBDNQPKWNM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
754811-1G:
754811-BULK:
754811-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック