Merck
755362
Sigma-Aldrich
4,4′-Dibromo-2,2′-dinitrobiphenyl
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H6Br2N2O4
CAS番号:
分子量:
402.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
145-150 °C
官能基
bromo
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(Br)ccc1-c2ccc(Br)cc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H6Br2N2O4/c13-7-1-3-9(11(5-7)15(17)18)10-4-2-8(14)6-12(10)16(19)20/h1-6H
InChI Key
REUCYFQYHWKXPH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
755362-1G:
755362-VAR:
755362-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)