Merck
750816
Sigma-Aldrich
N-4-Boc-aminocyclohexanone
95%
別名:
(4-Oxocyclohexyl)carbamicacid tert-butyl ester, 4-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclohexanone, tert-Butyl 4-oxocyclohexylcarbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H19NO3
CAS番号:
分子量:
213.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
114-118 °C
官能基
amine
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)NC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C11H19NO3/c1-11(2,3)15-10(14)12-8-4-6-9(13)7-5-8/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,12,14)
InChI Key
WYVFPGFWUKBXPZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
750816-VAR:
750816-BULK:
750816-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)