Merck
722065
Sigma-Aldrich
4-アセトアミドシクロヘキサノン
97%
別名:
4-N-アセチルアミノシクロヘキサノン, N-(4-オキソシクロヘキシル)アセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H13NO2
CAS番号:
分子量:
155.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
136-140 °C
官能基
amide
ketone
SMILES記法
CC(=O)NC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C8H13NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
WZEMYWNHKFIVKE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
722065-VAR:
722065-25G:
722065-5G:
722065-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)