Merck
694541
Sigma-Aldrich
N-Cbz-4-アミノシクロヘキサノン
97%
別名:
(4-オキソシクロヘキシル)カルバミン酸 ベンジルエステル, 4-(ベンジルオキシカルボニルアミノ)シクロヘキサノン, ベンジル 4-オキソシクロヘキシルカルバメート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H17NO3
CAS番号:
分子量:
247.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
80-84 °C
官能基
amine
ketone
phenyl
SMILES記法
O=C1CCC(CC1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-13-8-6-12(7-9-13)15-14(17)18-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10H2,(H,15,17)
InChI Key
VHXBIBFCJISKFA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
694541-1G:
694541-5G:
694541-VAR:
694541-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)