Merck
750476
Sigma-Aldrich
6-ヒドロキシヘキサン酸-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10
95 atom % D, 97% (CP)
別名:
6-ヒドロキシカプロン酸-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CD2)5COOH
分子量:
142.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % D
アッセイ
97% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+10
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C6H12O3/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h7H,1-5H2,(H,8,9)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2
InChI Key
IWHLYPDWHHPVAA-YXALHFAPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
750476-VAR:
750476-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)