Merck
709425
Sigma-Aldrich
フェニルイソシアナート-15N
98 atom % 15N, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H515NCO
CAS番号:
分子量:
120.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
liquid
bp
162-163 °C (lit.)
mp
-30 °C (lit.)
密度
1.105 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+1
SMILES記法
O=C=[15N]c1ccccc1
InChI
1S/C7H5NO/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H/i8+1
InChI Key
DGTNSSLYPYDJGL-VJJZLTLGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
709425-500MG-PW:
709425-VAR:
709425-BULK:
709425-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)