Merck
748919
Sigma-Aldrich
5-クロロ-8-キノリノール-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
5-クロロ-8-ヒドロキシキノリン-2,3,4-13C3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C3C6H6ClNO
分子量:
182.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
形状
solid
mp
122-124 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
Oc1ccc(Cl)c2[13cH][13cH][13cH]nc12
InChI
1S/C9H6ClNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H/i1+1,2+1,5+1
InChI Key
CTQMJYWDVABFRZ-NLQHJZJRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
748919-BULK:
748919-VAR:
試験成績書(COA)