アッセイ
97%
形状
solid
mp
113-118 °C
官能基
hydroxyl
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ccccc1C(O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H13NO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13,15H,14H2
InChI Key
NAWYZLGDGZTAPN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
748439-VAR:
748439-5G:
748439-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)