Merck
743992
Sigma-Aldrich
Glass microreactor LTF MR Lab VS
with C-profile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.22
品質水準
詳細
  • Volume 1.1 ml
  • Delay time
  • For mixture-intensive substances
  • Max pressure: 15 bar
  • With aluminium connecting bar
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)