アッセイ
≥95.0% (qNMR)
フォーム
powder
光学純度
enantiomeric excess: ≥98.0%
官能基
phosphine
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C31H22NP/c1-3-13-25(14-4-1)33(26-15-5-2-6-16-26)29-20-19-23-11-7-9-17-27(23)30(29)31-28-18-10-8-12-24(28)21-22-32-31/h1-22H
InChI Key
YMJAIEYASUCCMJ-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
743461-BULK:
743461-250MG:
743461-50MG:
743461-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)