Merck
806439
Sigma-Aldrich
2,6-Difluoroanilino(oxo)acetic acid
別名:
[(2,6-Difluorophenyl)amino](oxo)acetic acid, [(2,6-Difluorophenyl)carbamoyl]formic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H5F2NO3
CAS番号:
分子量:
201.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
品質水準
形状
powder
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
SMILES記法
O=C(C(O)=O)NC1=C(F)C=CC=C1F
InChI
1S/C8H5F2NO3/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)11-7(12)8(13)14/h1-3H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
XKMPHIMGYLKQKV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
806439-VAR:
806439-BULK:
806439-250MG:
806439-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Materials included in your KITALYSIS-CUCN-2PK High-Throughput Screening Kit