Merck
743003
Sigma-Aldrich
2-ブタノンペルオキシド
technical
別名:
エチルメチルケトンペルオキシド, メチルエチルケトンペルオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C(OOH)(CH3)OOC(OOH)(CH3)C2H5
CAS番号:
分子量:
210.22
Beilstein:
1759757
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352120
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
グレード
technical
フォーム
liquid
含みます
2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol-diisobutyrate as stabilizer
反応適合性
reagent type: oxidant
屈折率
n20/D 1.432
密度
1.053 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
hydroperoxide
peroxide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(C)(OO)OOC(C)(CC)OO
InChI
1S/C8H18O6/c1-5-7(3,11-9)13-14-8(4,6-2)12-10/h9-10H,5-6H2,1-4H3
InChI Key
WFUGQJXVXHBTEM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • MeEtケトンペルオキシドの断熱暴走反応の研究
  • 研摩ストリッピング矩形波ボルタンメトリーを介する考古学的ガラス中の金属イオンの定量
  • 光子放出による過酸化水素と過酸化水素捕捉物質の画像化
  • ホスホラミダイト法によるオリゴヌクレオチドの合成
  • ヌクレオシド亜リン酸塩からリン酸塩への酸化
  • ヒドロペルオキシダーゼ還元の触媒としての、ヒト血漿グルタチオン・ペルオキシダーゼの相対的効果の比較
エタノール水混合液中の固定化Hbの直接電気化学的触媒のための分析物
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
有機過酸化物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
743003-VAR:
743003-100ML:4548173314600
743003-BULK:
743003-500ML:4548173314617
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
F T Fraunfelder et al.
American journal of ophthalmology, 110(6), 635-640 (1990-12-15)
Methyl ethyl ketone peroxide is a commonly used catalyst in various industries. We studied 19 eyes with a single exposure to methyl ethyl ketone peroxide that developed clinical patterns of mild injury, moderate injury, severe injury, or delayed keratitis. Delayed
M Ando et al.
Toxicology and applied pharmacology, 81(3 Pt 1), 517-524 (1985-12-01)
Some new aspects of damage to cytochrome P-450 peroxidase activities by a toxic peroxide were investigated. Methyl ethyl ketone peroxide (MEKP) damage to cytochrome P-450 and inhibition of cytochrome P-450-mediated peroxidase activities were studied. In vivo, hepatic microsomal NADH- and
M Ando et al.
Chemico-biological interactions, 55(3), 317-326 (1985-11-01)
The effect of dietary vitamin E on in vivo and in vitro damage by methyl ethyl ketone peroxide (MEKP) to cytochrome P-450 and its associated enzymatic activity was studied. In vivo, MEKP damaged microsomal cytochrome P-450 and cytochrome P-450-mediated peroxidases
Jing Zhang et al.
Journal of hazardous materials, 181(1-3), 1024-1030 (2010-06-18)
Methyl ethyl ketone peroxide (MEKPO) is widely used in polymer industry. It is highly sensitive to heat, friction, shock, flame or other sources of ignition, causing risks in production, storage and transportation. In this article, MEKPO is synthesized at a
M N Bozdemir et al.
Human & experimental toxicology, 30(12), 2002-2006 (2011-04-22)
Although ingestion of methyl ethyl ketone peroxide (MEKP) is rare, it carries a high risk of morbidity and mortality. This paper reports the first such case from Turkey in which a 70-year-old man unintentionally ingested MEKP in his kitchen. The